Anti-NCOA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 439CT10.4.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI031153EA 587 EUR InStock
USBI031153
Anti-NCOA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 439CT10.4.4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250
Type: Primary
Antigen: NCOA4 (nuclear receptor coactivator 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 439CT10.4.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité