Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP12 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 228CT4.1.3]

Fournisseur: United States Biological
USBI031160-APCEA 678 EUR InStock
USBI031160-APC
Anti-NLRP12 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 228CT4.1.3]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-1500

Type: Primary
Antigen: NLRP12 (NLR family, pyrin domain containing 12)
Clonality: Monoclonal
Clone: 228CT4.1.3
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité