Anti-NOTCH3 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 487CT6.9.2]
Fournisseur: United States Biological
USBI031162-PEEA 852 EUR InStock
USBI031162-PE
Anti-NOTCH3 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 487CT6.9.2]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250
Do not freeze! Light sensitive
Type: Primary
Antigen: NOTCH3 (notch 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 487CT6.9.2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité