Anti-PRKAA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 167CT22.1.6]
Fournisseur: United States Biological
USBI031205EA 587 EUR InStock
USBI031205
Anti-PRKAA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 167CT22.1.6]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: PRKAA1 (protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit)
Clonality: Monoclonal
Clone: 167CT22.1.6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité