Anti-PRKAA2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 206CT5.4.2]
Fournisseur: United States Biological
USBI031207-PEEA 852 EUR InStock
USBI031207-PE
Anti-PRKAA2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 206CT5.4.2]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze! Light sensitive
Type: Primary
Antigen: PRKAA2 (protein kinase, AMP-activated, alpha 2 catalytic subunit)
Clonality: Monoclonal
Clone: 206CT5.4.2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité