Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RET Mouse Monoclonal Antibody [clone: 188CT11.2.3]

Fournisseur: United States Biological
USBI031219EA 587 EUR InStock
USBI031219
Anti-RET Mouse Monoclonal Antibody [clone: 188CT11.2.3]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-16000; Immunochemistry: 1:50-100; Immunofluorescence: 1:10-50

Type: Primary
Antigen: RET (ret proto-oncogene)
Clonality: Monoclonal
Clone: 188CT11.2.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité