Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINH1 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 134CT3.1.1]

Fournisseur: United States Biological
USBI031246-APEA 852 EUR InStock
USBI031246-AP
Anti-SERPINH1 Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: 134CT3.1.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-200; Immunochemistry: 1:50-100

Type: Primary
Antigen: SERPINH1 (serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1))
Clonality: Monoclonal
Clone: 134CT3.1.1
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité