Anti-SOX2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 57CT23.3.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI031255-FITCEA 852 EUR InStock
USBI031255-FITC
Anti-SOX2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 57CT23.3.4]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:10000; Western Blot: 1:200-2000; Immunochemistry: 1:50-100; Immunofluorescence: 1:10-50; Flow Cytometry: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: SOX2 (SRY (sex determining region Y)-box 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 57CT23.3.4
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité