Anti-SWAP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 434CT16.5.5]
Fournisseur: United States Biological
USBI031271EA 587 EUR InStock
USBI031271
Anti-SWAP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 434CT16.5.5]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1000
Type: Primary
Antigen: SWAP70 (SWAP switching B-cell complex 70kDa subunit)
Clonality: Monoclonal
Clone: 434CT16.5.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité