Anti-TIMP1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 3F10F14]
Fournisseur: United States Biological
USBI031291-APCEA 852 EUR InStock
USBI031291-APC
Anti-TIMP1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 3F10F14]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250; Immunofluorescence: 1:10-50; Immunochemistry: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: TIMP1 (TIMP metallopeptidase inhibitor 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F10F14
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité