Anti-TRAF2 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 214CT16.3.4]
Fournisseur: United States Biological
USBI031306-HRPEA 852 EUR InStock
USBI031306-HRP
Anti-TRAF2 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 214CT16.3.4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1000; Immunofluorescence: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: TRAF2 (TNF receptor-associated factor 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 214CT16.3.4
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité