Anti-VEGFC Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 30AT1174.77]
Fournisseur: United States Biological
USBI031327-PEEA 852 EUR InStock
USBI031327-PE
Anti-VEGFC Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 30AT1174.77]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze! Light sensitive
Type: Primary
Antigen: VEGFC (vascular endothelial growth factor C)
Clonality: Monoclonal
Clone: 30AT1174.77
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité