Anti-FIGF Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 28AT743.288.48]
Fournisseur: United States Biological
USBI031328-FITCEA 852 EUR InStock
USBI031328-FITC
Anti-FIGF Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 28AT743.288.48]
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: FIGF (c-fos induced growth factor (vascular endothelial growth factor D))
Clonality: Monoclonal
Clone: 28AT743.288.48
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité