Anti-Lamin A, C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI031382EA 439 EUR InStock
USBI031382
Anti-Lamin A, C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:5000; Western Blot: 1:5000
Type: Primary
Antigen: Lamin A, C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mammalian, Mouse, Pig, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité