Anti-Muscleblind Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B834]
Fournisseur: United States Biological
USBI031391EA 439 EUR InStock
USBI031391
Anti-Muscleblind Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B834]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1000; Immunofluorescence: 1:50-1:250; Western Blot: 1:1000-1:5000
Type: Primary
Antigen: Muscleblind
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B834
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité