Anti-ADORA2A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
USBI031650-BIOTINEA 852 EUR InStock
USBI031650-BIOTIN
Anti-ADORA2A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunofluorescence: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: ADORA2A (adenosine A2a receptor)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité