Anti-CA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
USBI033110EA 587 EUR InStock
USBI033110
Anti-CA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 50-100; Immunochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: CA3 (carbonic anhydrase III, muscle specific)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité