Anti-ABHD17C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: US Biological
USBI035357-FITCEA 852 EUR InStock
USBI035357-FITC
Anti-ABHD17C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: ABHD17C (abhydrolase domain containing 17C)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité