Anti-Interleukin-17 Receptor A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: US Biological
USBI036981-APCEA 852 EUR InStock
USBI036981-APC
Anti-Interleukin-17 Receptor A Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Interleukin-17 Receptor A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité