Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIT Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: US Biological
USBI037495-APCEA 852 EUR InStock
USBI037495-APC
Anti-KIT Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Dot blot 1:500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité