Anti-NDUFA12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: US Biological
USBI038857-HRPEA 852 EUR InStock
USBI038857-HRP
Anti-NDUFA12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: NDUFA12 (NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 12)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité