Anti-NLRP10 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: US Biological
USBI039018-APEA 852 EUR InStock
USBI039018-AP
Anti-NLRP10 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: NLRP10 (NLR family, pyrin domain containing 10)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité