Anti-PDE6A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI039805EA 587 EUR InStock
USBI039805
Anti-PDE6A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: PDE6A (phosphodiesterase 6A, cGMP-specific, rod, alpha)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité