Anti-SNRNP40 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBI042096-BIOTINEA 852 EUR InStock
USBI042096-BIOTIN
Anti-SNRNP40 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: SNRNP40 (small nuclear ribonucleoprotein 40kDa (U5))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité