Anti-SNTB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI042104EA 587 EUR InStock
USBI042104
Anti-SNTB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: SNTB1 (syntrophin, beta 1 (dystrophin-associated protein A1, 59kDa, basic component 1))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité