Anti-SPACA5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: United States Biological
USBI042192-HRPEA 852 EUR InStock
USBI042192-HRP
Anti-SPACA5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: SPACA5 (sperm acrosome associated 5)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité