Anti-STXBP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
USBI042449-BIOTINEA 852 EUR InStock
USBI042449-BIOTIN
Anti-STXBP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: STXBP6 (syntaxin binding protein 6 (amisyn))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité