Anti-SULT2A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
USBI042465EA 587 EUR InStock
USBI042465
Anti-SULT2A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: SULT2A1 (sulfotransferase family, cytosolic, 2A, dehydroepiandrosterone (DHEA)-preferring, member 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité