Anti-TAS1R1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI042605EA 587 EUR InStock
USBI042605
Anti-TAS1R1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
  • Recommended dilution: Western Blot: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: TAS1R1 (taste receptor, type 1, member 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité