Anti-WNT3A Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: US Biological
USBI043891-PEEA 852 EUR InStock
USBI043891-PE
Anti-WNT3A Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: WNT3A (wingless-type MMTV integration site family, member 3A)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité