Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBTB25 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBI043995EA 587 EUR InStock
USBI043995
Anti-ZBTB25 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ZBTB25 (zinc finger and BTB domain containing 25)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité