Anti-ANGPTL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
USBI044529EA 431 EUR InStock
USBI044529
Anti-ANGPTL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000-1:5000; Western Blot: 1:2000-1:5000
Type: Primary
Antigen: ANGPTL4 (angiopoietin-like 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité