Anti-Cardif Mouse Monoclonal Antibody [clone: Adri-1]
Fournisseur: US Biological
USBI044625EA 561 EUR InStock
USBI044625
Anti-Cardif Mouse Monoclonal Antibody [clone: Adri-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cardif
Clonality: Monoclonal
Clone: Adri-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité