Anti-FGF-19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FG369-1]
Fournisseur: US Biological
USBI044793EA 408 EUR InStock
USBI044793
Anti-FGF-19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FG369-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FGF-19
Clonality: Monoclonal
Clone: FG369-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité