Anti-IL17A Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 17-142F]
Fournisseur: United States Biological
USBI044902EA 439 EUR InStock
USBI044902
Anti-IL17A Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 17-142F]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL17A (interleukin 17A)
Clonality: Monoclonal
Clone: 17-142F
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité