Anti-LEP Mouse Monoclonal Antibody [clone: RLEP 227]
Fournisseur: United States Biological
USBI045006EA 381 EUR InStock
USBI045006
Anti-LEP Mouse Monoclonal Antibody [clone: RLEP 227]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LEP (leptin)
Clonality: Monoclonal
Clone: RLEP 227
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité