Anti-NLRP3/NALP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Cryo-2]
Fournisseur: United States Biological
USBI045088EA 606 EUR InStock
USBI045088
Anti-NLRP3/NALP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Cryo-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NLRP3/NALP3
Clonality: Monoclonal
Clone: Cryo-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité