Anti-ALDH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E5]
Fournisseur: United States Biological
USBI123200EA 522 EUR InStock
USBI123200
Anti-ALDH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALDH2 (aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial))
Clonality: monoclonal
Clone: 100000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité