Anti-CA10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A10]
Fournisseur: US Biological
USBI124178EA 522 EUR InStock
USBI124178
Anti-CA10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CA10 (carbonic anhydrase X)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité