Anti-CALM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F4-G5]
Fournisseur: US Biological
USBI124257EA 522 EUR InStock
USBI124257
Anti-CALM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F4-G5]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CALM2 (calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta))
Clonality: monoclonal
Clone: 3F4-G5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité