Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G12]
Fournisseur: US Biological
USBI124518EA 522 EUR InStock
USBI124518
Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G12]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: 6G12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité