Anti-CIDEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B9]
Fournisseur: United States Biological
USBI125003EA 522 EUR InStock
USBI125003
Anti-CIDEA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CIDEA (cell death-inducing DFFA-like effector a)
Clonality: monoclonal
Clone: 4B9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité