Anti-COPS8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G8]
Fournisseur: United States Biological
USBI125230EA 522 EUR InStock
USBI125230
Anti-COPS8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COPS8 (COP9 signalosome subunit 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité