Anti-CREB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H5]
Fournisseur: United States Biological
USBI125313EA 522 EUR InStock
USBI125313
Anti-CREB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H5]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: CREB3 (cAMP responsive element binding protein 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 3H5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité