Anti-DDB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C5]
Fournisseur: US Biological
USBI125700EA 522 EUR InStock
USBI125700
Anti-DDB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C5]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: DDB1 (damage-specific DNA binding protein 1, 127kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 4C5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité