Anti-FGD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E6]
Fournisseur: United States Biological
USBI126759EA 522 EUR InStock
USBI126759
Anti-FGD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FGD3 (FYVE, RhoGEF and PH domain containing 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 4000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité