Anti-G Protein-Coupled Receptor 175 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI127062EA 567 EUR InStock
USBI127062
Anti-G Protein-Coupled Receptor 175 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: G Protein-Coupled Receptor 175
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité