Anti-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C10-1C4]
Fournisseur: United States Biological
USBI127381EA 522 EUR InStock
USBI127381
Anti-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C10-1C4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase
Clonality: monoclonal
Clone: 3C10-1C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité