Anti-GLYCTK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B5]
Fournisseur: United States Biological
USBI127386EA 522 EUR InStock
USBI127386
Anti-GLYCTK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GLYCTK (glycerate kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité