Anti-GMPR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12]
Fournisseur: United States Biological
USBI127403EA 522 EUR InStock
USBI127403
Anti-GMPR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GMPR (guanosine monophosphate reductase)
Clonality: monoclonal
Clone: 3G12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité